Learn More
Bephenium (hydroxynaphthoate), MedChemExpress
Código de producto. 16491636
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491636 500 mg 500 miligramos
16435936 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491636 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12639A
MedChemExpress Bephenium hydroxynaphthoate is an anthelmintic agent formerly used in the treatment of hookworm infections and ascariasis; B-type AChR activator.
Bephenium hydroxynaphthoate is an anthelmintic agent formerly used in the treatment of hookworm infections and ascariasis
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bephenium (hydroxynaphthoate)
CAS 3818-50-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H29NO4
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : 60 mg/mL (135.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[N+](CCOC1=CC=CC=C1)(C)CC2=CC=CC=C2.O=C(C3=C(O)C=C4C=CC=CC4=C3)[O-]
Peso molecular (g/mol) 443.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.53
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation