Learn More
Hidroxinaftoato de befenio, LoGiCal
Código de producto. 30462163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462163 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462163 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1832.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bephenium Hydroxynaphthoate
CAS 3818-50-6
Nombres de analitos o componentes Bephenium Hydroxynaphthoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H22 N O . C11 H7 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)-, 3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate (1:1), Ammonium, benzyldimethyl(2-phenoxyethyl)-, salt with 3-hydroxy-2-naphthoic acid (1:1) (8CI), Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)-, salt with 3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid (1:1) (9CI), Benzyldimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium 3-hydroxy-2-naphthoate (6CI,7CI), 2-Naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-, ion(1-), N,N-dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)benzenemethanaminium (9CI), 2-Naphthoic acid, 3-hydroxy-, ion(1-), benzyldimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium (8CI), Alcopar, Alcopara, Befen, Befeniol, Befenium, Bephenamine hydroxynaphthoate, Bephenium 3-hydroxy-2-naphthoate, Bephenium hydroxynaphthoate, Debefenium, Fedal-Uncin, Frantin, Lecibis, Naftamon, Naphtamon, Naphtamone, Nemex
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22NO.C11H8O3/c1-18(2,15-16-9-5-3-6-10-16)13-14-19-17-11-7-4-8-12-17;12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14/h3-12H,13-15H2,1-2H3;1-6,12H,(H,13,14)/q+1;/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES C[N+](C)(CCOc1ccccc1)Cc2ccccc2.Oc3cc4ccccc4cc3C(=O)[O-]
Nombre IUPAC bencil-dimetil-(2-fenoxietil)azanio;3-hidroxinaftaleno-2-carboxilato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 443.53
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.2097 g/mol