Learn More
Embonato de befenio, LoGiCal
Código de producto. 30464001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464001 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464001 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1833.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bephenium Embonate
CAS 21847-63-2
Nombres de analitos o componentes Bephenium Embonate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H14 O6 . 2 C17 H22 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Bephenium Embonate, Ammonium, benzyldimethyl(2-phenoxyethyl)-, salt with 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoic acid] (2:1) (8CI), Bis[benzyldimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium] 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoate] (6CI,7CI), 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, ion(2-), bis[benzyldimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium] (8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C23H16O6.2C17H22NO/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;2*1-18(2,15-16-9-5-3-6-10-16)13-14-19-17-11-7-4-8-12-17/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);2*3-12H,13-15H2,1-2H3/q;2*+1/p-2
Tipo de solución Neat
SMILES C[N+](C)(CCOc1ccccc1)Cc2ccccc2.C[N+](C)(CCOc3ccccc3)Cc4ccccc4.Oc5c(Cc6c(O)c(cc7ccccc67)C(=O)[O-])c8ccccc8cc5C(=O)[O-]
Nombre IUPAC bencil-dimetil-(2-fenoxietil)azanio;4-[(3-carboxilato-2-hidroxinaftalen-1-il)metil]-3-hidroxinaftaleno-2-carboxilato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 899.08
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 898.4193 g/mol