Learn More
Bromuro de Benzilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal ™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455305 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15455305 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58014.AD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en reacciones de acoplamiento cruzado.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire. Condiciones de almacenamiento recomendadas: 2 - 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 62673-31-8
Densidad 0.978
Fórmula molecular C7H7BrZn
Número MDL MFCD00671803
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo benzylzinc bromide, benzyl bromo zinc, benzylzinc bromide solution, benzylzinc bromide, 0.50 m in thf, benzylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, benzylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, benzylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI WRSWIWOVJBYZAW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]C1=CC=CC=C1.[Zn+]Br
Nombre IUPAC bromozinc(1+); metanidilbenceno
Peso molecular (g/mol) 236.417
PubChem CID 4443518
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.42