Learn More
Bencilurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441477 100 g 100 g
11431477 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24945.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 538-32-9 | C8H10N2O | 150.181 g/mol
Benzylurea is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bencilurea se utiliza como producto intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 538-32-9
Fórmula molecular C8H10N2O
Peso molecular (g/mol) 150.181
Número MDL MFCD00007951
Clave InChI RJNJWHFSKNJCTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzylurea, n-benzylurea, benzylcarbamide, urea, phenylmethyl, phenylmethylurea, urea, benzyl, cc-pmlsc-dma-p105, amino-n-benzylamide, benzyl urea, benzyl-urea
PubChem CID 10853
Nombre IUPAC bencilurea
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylurea
Punto de fusión 146°C to 151°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2208083
Índice Merck 14,1147
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 98%