Learn More
Cloruro de benciltrifenilfosfonio, TRC
Código de producto. 30346959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346959 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30346959 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3161605G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltriphenylphosphonium Chloride
CAS 1100-88-5
Fórmula molecular C25H22P.Cl
Cantidad 5 g
Sinónimo BPP, BTPPC, GM 200, NSC 116712, Triphenylbenzylphosphonium Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C25H22P.ClH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC bencil(trifenil)fosfomanio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 388.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.1148