Learn More
Cloruro de benciltrifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyltriphenylphosphonium Chloride |
| CAS | 1100-88-5 |
| Fórmula molecular | C25H22P.Cl |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | BPP, BTPPC, GM 200, NSC 116712, Triphenylbenzylphosphonium Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H22P.ClH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | bencil(trifenil)fosfomanio;cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 388.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.1148 |