Learn More
Cloruro de benciltrifenilfosfonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497916 100 g 100 g
11487916 25 g 25 g
11407926 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14034.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1100-88-5 | C25H22ClP | 388.87 g/mol
Benzyltriphenylphosphonium chloride is used as the accelerator of the Bisphenol AF curing system for fluoroelastomer. Also used as phase-transfer catalysts in the synthesis of certain organic compounds. It is used as a reactant for the synthesis of chemical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de benciltrifenilfosfonio se utiliza como acelerador del sistema de curado bisfenol AF para el fluoroelastómero. También se utiliza como catalizador de transferencia de fase en la síntesis de determinados compuestos orgánicos. Se utiliza como reactante en la síntesis de compuestos químicos.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol. Insoluble en acetona.
Notas
Higroscópico. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1100-88-5
Fórmula molecular C25H22ClP
Peso molecular (g/mol) 388.87
Número MDL MFCD00011913
Clave InChI USFRYJRPHFMVBZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzyltriphenylphosphonium chloride, triphenylbenzylphosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride, benzyltriphenylphosphanium chloride, benzyl triphenylphosphonium chloride, benzyl-triphenyl-phosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride 1:1, triphenylbenzylphosphine, chloride, benzyl triphenyl phosphoniumchlorid
PubChem CID 70671
Nombre IUPAC bencil(trifenil)fosfomanio;cloruro
SMILES [Cl-].C(C1=CC=CC=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltriphenylphosphonium chloride
Punto de fusión ∼330°C (decomposition)
Temperatura de inflamación >300°C (572°F)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Número UN UN3464
Beilstein 3599868
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol. Insoluble in acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.88
Porcentaje de pureza 99%