Learn More
Bromuro de benciltrifenilfosfonio, TRC
Código de producto. 30344507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344507 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30344507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB31617010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzyltriphenylphosphonium bromide
CAS 1449-46-3
Fórmula molecular C25H22BrP
Cantidad 10 g
Sinónimo (Phenylmethyl)triphenylphosphonium bromide,, Bromo(benzyl)triphenylphosphorane
Fórmula InChI InChI=1S/C25H22P.BrH/c1-5-13-22(14-6-1)21-26(23-15-7-2-8-16-23,24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25;/h1-20H,21H2;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].C(c1ccccc1)[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
Nombre IUPAC bencil(trifenil)fosfanio;bromuro
Peso molecular (g/mol) 433.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.0642