Learn More
Bromuro de benciltrifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480408 250 g 250 g
11460408 10 g 10 g
11470408 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24567.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1449-46-3 | C25H22BrP | 433.33 g/mol
Benzyltriphenylphosphonium bromide is used as a reactant for stereoselective azidolysis of vinyl epoxides, enantioselective aziridination and Friedel-Crafts cyclization for asymmetric synthesis of dihydrexidine, biomimetic iron(III) mediated oxidative dimerization for synthesis of benzoquinone parvistemin A, enantioselective synthesis of syn-diarylheptanoids from D-glucose, preparation of β-amyloid plaque ligands and decarboxylative cyclopropanation. It react with 4-methyl-oxetan-2-one to produce 4-hydroxy-1-phenyl-1-(triphenyl-l5-phosphanylidene)-pentan-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de benciltrifenilfosfonio se utiliza como reactante para la azidólisis estereoselectiva de epóxidos de vinilo, la aziridinación enantioselectiva y ciclización de Friedel-Crafts para la síntesis asimétrica de dihidrexidina, la dimerización oxidativa mediada por hierro(III) biomimética para la síntesis de parvistemin A de benzoquinona, la síntesis enantioselectiva de sin-diarilheptanoides de D-glucosa, la preparación de ligandos de placa de β-amiloide y la ciclopropanación decarboxilativa. Reacciona con 4-metil-oxetán-2-ona para producir 4-hidroxi-1-fenil-1-(trifenil-l5-fosfanilideno)-pentán-2-ona.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1449-46-3
Fórmula molecular C25H22BrP
Peso molecular (g/mol) 433.33
Número MDL MFCD00031707
Clave InChI WTEPWWCRWNCUNA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzyltriphenylphosphonium bromide, bromo benzyl triphenylphosphorane, benzyltriphenylphosphanium bromide, phenylmethyl triphenylphosphonium bromide, benzyl triphenylphosphonium bromide, benzyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, bromide, acmc-1ch0e, ksc491k3n
PubChem CID 2734970
Nombre IUPAC bencil(trifenil)fosfanio;bromuro
SMILES [Br-].C(C1=CC=CC=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltriphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 293°C to 298°C
Cantidad 250 g
Número UN UN3464
Beilstein 3599867
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.34
Porcentaje de pureza 98%