Learn More
Bromuro de benciltrifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Benzyltriphenylphosphonium bromide is used as a reactant for stereoselective azidolysis of vinyl epoxides, enantioselective aziridination and Friedel-Crafts cyclization for asymmetric synthesis of dihydrexidine, biomimetic iron(III) mediated oxidative dimerization for synthesis of benzoquinone parvistemin A, enantioselective synthesis of syn-diarylheptanoids from D-glucose, preparation of β-amyloid plaque ligands and decarboxylative cyclopropanation. It react with 4-methyl-oxetan-2-one to produce 4-hydroxy-1-phenyl-1-(triphenyl-l5-phosphanylidene)-pentan-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El bromuro de benciltrifenilfosfonio se utiliza como reactante para la azidólisis estereoselectiva de epóxidos de vinilo, la aziridinación enantioselectiva y ciclización de Friedel-Crafts para la síntesis asimétrica de dihidrexidina, la dimerización oxidativa mediada por hierro(III) biomimética para la síntesis de parvistemin A de benzoquinona, la síntesis enantioselectiva de sin-diarilheptanoides de D-glucosa, la preparación de ligandos de placa de β-amiloide y la ciclopropanación decarboxilativa. Reacciona con 4-metil-oxetán-2-ona para producir 4-hidroxi-1-fenil-1-(trifenil-l5-fosfanilideno)-pentán-2-ona.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyltriphenylphosphonium bromide |
| Punto de fusión | 293°C to 298°C |
| Cantidad | 50 g |
| Número UN | UN3464 |
| Beilstein | 3599867 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.34 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- Benzyltriphenylphosphonium bromide
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzyltriphenylphosphonium bromide