Learn More
Tribromuro de benciltrimetilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyltrimethylammonium Tribromide |
| CAS | 111865-47-5 |
| Fórmula molecular | C10H16N.Br3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N,N,N-Trimethylbenzenemethanaminium Tribromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N.Br3/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-2/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1 |
| SMILES | C[N+](C)(C)Cc1ccccc1.Br[Br-]Br |
| Peso molecular (g/mol) | 389.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.8833 |