Learn More
Tribromuro de benciltrimetilamonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10055173 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10055173 10 g Frasco de vidrio 10 g
10289673 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10055173 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 388320100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111865-47-5 | C10H16Br3N | 389.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111865-47-5
Fórmula molecular C10H16Br3N
Peso molecular (g/mol) 389.95
Número MDL MFCD00134423
Clave InChI GSDDWZVWOXMLJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyltrimethylammonium tribromide
PubChem CID 86222689
Nombre IUPAC bencil(trimetil)azanio;bromo molecular;hidrobromuro
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.Br.BrBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltrimethylammonium tribromide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 97°C to 101°C
Color Amarillo a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.95
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyltrimethylammonium tribromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.