Learn More
Hidróxido de benziltrimetilamonio, 40 solución al % en peso en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10519810 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10519810 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10425565 5 L Tambor de plástico 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10519810 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106200010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 100-85-6 | C10H17NO | 167.252 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-85-6 , 67-56-1
Fórmula molecular C10H17NO
Peso molecular (g/mol) 167.252
Número MDL MFCD00008281
Clave InChI NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzyltrimethylammonium hydroxide, triton b, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, trimethylbenzylammonium hydroxide, benzyl trimethylammonium hydroxide, benzyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethyl benzylammonium hydroxide, sumquat 2311, benzyltrimetylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide
PubChem CID 66854
Nombre IUPAC benzyl(trimetil)azanium; hidróxido
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltrimethylammonium hydroxide
Color Amarillo
Nombre de nota 40 wt. %solution in Methanol
% mín. CAS 39.0, 59.0
% máx. CAS 41.0, 61.0
Densidad 0.9250g/mL
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 0.925
Fórmula lineal C6H5CH2N(CH3)3OH
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 15°C
Fieser 01,1252; 05,29; 08,36; 12,48; 05,30
Forma física Solución
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.25
Porcentaje de pureza ≥40%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyltrimethylammonium hydroxide, 40 wt% solution in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.