Learn More
Hidróxido de benziltrimetilamonio, solución acuosa al 40 % p/p, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487455 100 mL 100 ml
15497455 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487455 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047189.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.29€
    56.65€ / 100 ml
    Ahorro 11.64€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-85-6 | C10H17NO | 167.252 g/mol
Benzyltrimethylammonium hydroxide is used as a phase-transfer catalyst. It is also used in aldol condensation reactions and base-catalyzed dehydration reactions. Further, it serves as a strong organic base and used in Horner-Wadsworth-Emmons olefination reactions. In addition, it is an active component in the formulation, which is used in silicon wafer cleaning applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-85-6
Fórmula molecular C10H17NO
Peso molecular (g/mol) 167.252
Número MDL MFCD00008281
Clave InChI NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzyltrimethylammonium hydroxide, triton b, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, trimethylbenzylammonium hydroxide, benzyl trimethylammonium hydroxide, benzyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethyl benzylammonium hydroxide, sumquat 2311, benzyltrimetylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide
PubChem CID 66854
Nombre IUPAC benzyl(trimetil)azanium; hidróxido
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltrimethylammonium hydroxide
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.059 g/mL
Olor Amine-like
Fórmula lineal C6H5CH2N(CH3)3OH
Índice de refracción 1.43
Cantidad 100 mL
Número UN UN3267
Beilstein 3917256
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with alcohols,hydrocarbons,aromatic hydrocarbons and halogenated solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.25
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40% w/w aq. soln.
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyltrimethylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyltrimethylammonium hydroxide