Learn More
Hidróxido de benciltrimetilamonio (~35 % en peso) H2O ), Comisión de la Verdad y la Reconciliación
Código de producto. 30330454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330454 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30330454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB31616850G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltrimethylammonium Hydroxide
CAS 100-85-6
Fórmula molecular C10H17NO
Cantidad 50 g
Sinónimo Benzyltrimethylammonium Hydroxide, BTMAH 40, N,N,N-Trimethyl-N-benzylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethylbenzenemethanaminium Hydroxide, N-Benzyltrimethylammonium Hydroxide, Sumquat 2311, Trimethylbenzylammonium Hydroxide, Triton B
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N.H2O/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC benzyl(trimetil)azanium; hidróxido
Peso molecular (g/mol) 167.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.131
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35 %
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.