Learn More
Hidróxido de benciltrimetilamonio (~35 % en peso) H2O ), Comisión de la Verdad y la Reconciliación
Código de producto. 30345968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345968 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30345968 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB31616825G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltrimethylammonium Hydroxide
CAS 100-85-6
Fórmula molecular C10H17NO
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzyltrimethylammonium Hydroxide, BTMAH 40, N,N,N-Trimethyl-N-benzylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethylbenzenemethanaminium Hydroxide, N-Benzyltrimethylammonium Hydroxide, Sumquat 2311, Trimethylbenzylammonium Hydroxide, Triton B
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N.H2O/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC benzyl(trimetil)azanium; hidróxido
Peso molecular (g/mol) 167.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.131
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35 %
Mostrar más Mostrar menos
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.