Learn More
Hidróxido de benciltrimetilamonio (~35 % en peso) H2O ), Comisión de la Verdad y la Reconciliación
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyltrimethylammonium Hydroxide |
| CAS | 100-85-6 |
| Fórmula molecular | C10H17NO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Benzyltrimethylammonium Hydroxide, BTMAH 40, N,N,N-Trimethyl-N-benzylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethylbenzenemethanaminium Hydroxide, N-Benzyltrimethylammonium Hydroxide, Sumquat 2311, Trimethylbenzylammonium Hydroxide, Triton B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N.H2O/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1 |
| SMILES | [OH-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | benzyl(trimetil)azanium; hidróxido |
| Peso molecular (g/mol) | 167.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.131 |
| Mostrar más |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?