Learn More
Hidróxido de benziltrimetilamonio, solución acuosa al 20 % p/p, Thermo Scientific™
Código de producto. 11328868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328868 1 L 1 litro
11318868 50 mL 50 ml
11308868 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11328868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041717.K2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-85-6
Fórmula molecular C10H17NO
Peso molecular (g/mol) 167.252
Número MDL MFCD00008281
Clave InChI NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzyltrimethylammonium hydroxide, triton b, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, trimethylbenzylammonium hydroxide, benzyl trimethylammonium hydroxide, benzyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethyl benzylammonium hydroxide, sumquat 2311, benzyltrimetylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide
PubChem CID 66854
Nombre IUPAC benzyl(trimetil)azanium; hidróxido
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltrimethylammonium hydroxide
Color De incoloro a amarillo
Olor Amine-like
Fórmula lineal C6H5CH2N(CH3)3OH
Cantidad 1 L
Número UN UN3267
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.25
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% w/w aq. soln.
Forma física Líquido