Learn More
Dicloroyodato de benciltrimetilamonio, TRC
Código de producto. 30332394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332394 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30332394 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB31614025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltrimethylammonium Dichloroiodate
CAS 114971-52-7
Fórmula molecular C10H16Cl2IN
Cantidad 25 g
Sinónimo N,N,N-Trimethylbenzenemethanaminium Dichloroiodate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N.Cl2I/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-2/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
SMILES C[N+](C)(C)Cc1ccccc1.Cl[I-]Cl
Peso molecular (g/mol) 348.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.9704