Learn More
Dicloroyodato de benciltrimetilamonio, 99%
Código de producto. 10130362 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10130362 5 g Frasco de vidrio 5 g
10617241 25 g Frasco de vidrio 25 g
10444415 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10130362 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 268600050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 114971-52-7 | C₁₄H₆Cl₂₁₁| 348,04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114971-52-7
Fórmula molecular C10H16Cl2IN
Peso molecular (g/mol) 348.04
Número MDL MFCD00075259
Clave InChI PPDJNZTUDFPAHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyltrimethylammonium dichloroiodate, benzyltrimethylammonium dichloroiodide, btma-icl2, benzyl trimethylammonium dichloroiodate, benzyltrimethylazanium; dichloroiodanuide, pubchem21920, benzyltrimethylammoniumdichloroiodate
PubChem CID 2724680
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl[I-]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 125°C to 128°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2N+(CH3)3Cl2I-
Cantidad 5 g
Fieser 15,25; 08,434; 13,266; 15,278; 16,289; 17,298; 05,571
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methylene chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.04
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación