Learn More
Dicloroyodato de benciltrimetilamonio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439947 5 g 5 g
11449947 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22892.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 114971-52-7 | C10H16Cl2IN | 348.049 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114971-52-7
Fórmula molecular C10H16Cl2IN
Peso molecular (g/mol) 348.049
Número MDL MFCD00075259
Clave InChI PPDJNZTUDFPAHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyltrimethylammonium dichloroiodate, benzyltrimethylammonium dichloroiodide, btma-icl2, benzyl trimethylammonium dichloroiodate, benzyltrimethylazanium; dichloroiodanuide, pubchem21920, benzyltrimethylammoniumdichloroiodate
PubChem CID 2724680
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl[I-]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Punto de fusión ∼125°C
Fórmula lineal C6H5CH2(CH3)3NICl2
Cantidad 5 g
Beilstein 4611949
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.06
Porcentaje de pureza 95%