Learn More
Cloruro de benciltrimetilamonio, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Benzyltrimethylammonium Chloride |
| CAS | 56-93-9 |
| Fórmula molecular | C10H16ClN |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Benzyltrimethylammonium Chloride, Ammonium, benzyltrimethyl-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Benzyltrimethylammonium chloride (6CI), Amberlite IRC 178(Cl), BTM, BTMAC 100, BTMAC 50, Hipochem Migrator J, Marcor 716, TMBAC, Trimethylbenzylammonium chloride, Variquat B 200 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N.ClH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Bencil(trimetil)azanio; cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 185.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0971 |