Learn More
Cloruro de benciltrimetilamonio, TRC
Código de producto. 30335044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335044 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30335044 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB316173500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltrimethylammonium Chloride
CAS 56-93-9
Fórmula molecular C10H16ClN
Cantidad 500 mg
Sinónimo Benzyltrimethylammonium Chloride, Ammonium, benzyltrimethyl-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Benzyltrimethylammonium chloride (6CI), Amberlite IRC 178(Cl), BTM, BTMAC 100, BTMAC 50, Hipochem Migrator J, Marcor 716, TMBAC, Trimethylbenzylammonium chloride, Variquat B 200
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N.ClH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC Bencil(trimetil)azanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 185.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0971