Learn More
Cloruro de benciltrimetilamonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Benzyltrimethylammonium chloride |
| Nombre de nota | 98+% |
| % mín. CAS | 98.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 239.0°C |
| Color | Blanco a marfil |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98+% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | C6H5CH2N(CH3)3Cl |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Benzyltrimethylammonium chloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH070-Tóxico en contacto con los ojos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzyltrimethyl ammonium chloride