Learn More
Cloruro de benciltrimetilamonio, 97%
Código de producto. 11492768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492768 100 g 100 g
11402778 500 g 500 g
11412778 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16759.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56-93-9 | C10H16ClN | 185,70 g/mol
El cloruro de benciltrimetilamonio es un catalizador de importancia comercial. Se utiliza en agentes antiestáticos, detergentes, desinfectantes, suavizantes para textiles y productos de papel, catalizadores de transferencia de fase.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
el cloruro de benciltrimetilamonio es un catalizador importante desde el punto de vista comercial. Se usa en agentes antiestáticos, detergentes, desinfectantes, suavizantes para textiles y productos de papel, catalizador de transferencia de fase.
Solubilidad
soluble en agua, etanol y butanol y ligeramente soluble en butilo ftalato
Notas
higroscópico. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, el agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-93-9
Fórmula molecular C10H16ClN
Peso molecular (g/mol) 185.70
Número MDL MFCD00011782
Clave InChI KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzyltrimethylammonium chloride, tmbac, benzyl trimethylammonium chloride, benzyltrimethyl ammonium chloride, benzyl trimethyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, benzyltrimethylazanium chloride, unii-vnk45y7ba1, ammonium, benzyltrimethyl-, chloride, trimethylbenzylammonium chloride
PubChem CID 5963
Nombre IUPAC Bencil(trimetil)azanio; cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltrimethylammonium chloride
Punto de fusión ∼238°C (decomposition)
pH 6 to 8
Olor Odorless
Índice de refracción 1.444
Cantidad 100 g
Beilstein 3917255
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,and butanol and slightly soluble in butyl phthalate
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.7
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación