Learn More
Bromuro de benciltrimetilamonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442868 25 g 25 g
11452868 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11442868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16840.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5350-41-4 | C10H16BrN | 230.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5350-41-4
Fórmula molecular C10H16BrN
Peso molecular (g/mol) 230.149
Número MDL MFCD00011780
Clave InChI UUZYBYIOAZTMGC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzyltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide, trimethylbenzylammonium bromide, n-benzyl-n,n,n-trimethylammonium bromide, wv 562 german, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, nsc 24, ammonium, benzyltrimethyl-, bromide, benzyltrimethylammonium bromide btm
PubChem CID 21449
Nombre IUPAC bencil(trimetil)azanio; bromuro
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltrimethylammonium bromide
Punto de fusión 228°C to 232°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3917251
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.15
Porcentaje de pureza ≥98%