Learn More
Bromuro de benciltrimetilamonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10734173 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10734173 25 g Frasco de vidrio 25 g
10652803 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10734173 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 364860250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 5350-41-4 | C10H16BrN | 230.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5350-41-4
Fórmula molecular C10H16BrN
Peso molecular (g/mol) 230.15
Número MDL MFCD00011780
Clave InChI UUZYBYIOAZTMGC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzyltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide, trimethylbenzylammonium bromide, n-benzyl-n,n,n-trimethylammonium bromide, wv 562 german, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, nsc 24, ammonium, benzyltrimethyl-, bromide, benzyltrimethylammonium bromide btm
PubChem CID 21449
Nombre IUPAC bencil(trimetil)azanio; bromuro
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltrimethylammonium bromide
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 228°C to 234°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.15
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyltrimethylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.