Learn More
Cloruro de benciltrietilamonio, TRC
Código de producto. 30345268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345268 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30345268 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB316120100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltriethylammonium Chloride
CAS 56-37-1
Fórmula molecular C13H23ClN
Cantidad 100 g
Sinónimo N,N,N-Triethylbenzenemethanaminium Chloride, Benzyltriethylmmmonium Chloride, N,N,N-Triethylbenzenemethanaminium Chloride, Benzyltriethylammonium Chloride, BAC-TE, N,N,N-Triethyl-N-benzylammonium Chloride, TEBA, TEBAC, Triethylbenzylammonium Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22N.ClH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC bencil(trietil)azanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 228.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.1441