Learn More
Cloruro de benciltrietilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490813 500 g 500 g
11480813 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490813 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13268.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56-37-1 | C13H22ClN | 227.78 g/mol
Benzyltriethylammonium chloride is used as a catalyst in the preparation of 2-phenylbutyronitrile from phenyl acetonitrile. It is involved in the Knoevenagel condensation of carbonyl compounds with active methylene compounds to give olefinic products. It acts as a phase transfer catalyst used in the alkylation reaction. It reacts with 1H-Pyridine-2-thione to get 2-Benzylsulfanyl-pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de benciltrietilamonio se utiliza como catalizador en la preparación de 2-fenilbutironitrilo a partir de fenil acetonitrilo. Participa en la condensación de Knoevenagel de compuestos carbonílicos con compuestos activos de metileno para producir productos olefínicos. Actúa como catalizador de transferencia de fase utilizado en la reacción de alquilación. Reacciona con 1lH-piridina-2tiona para producir 2-bencilsulfanil-piridina.
Solubilidad
Soluble en acetona, alcohol y agua. Insoluble en éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-37-1
Fórmula molecular C13H22ClN
Peso molecular (g/mol) 227.78
Número MDL MFCD00011824
Clave InChI HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzyltriethylammonium chloride, tebac, benzyl triethylammonium chloride, benzyl triethyl ammonium chloride, benzyltriethylammoniumchloride, triethylbenzylammonium chloride, bteac, teba, benzyltriethylazanium chloride, n-benzyl-n,n-diethylethanaminium chloride
PubChem CID 66133
Nombre IUPAC bencil(trietil)azanio; cloruro
SMILES [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltriethylammonium chloride
Punto de fusión ∼190°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Beilstein 3574984
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in acetone,alcohol and water. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.78
Porcentaje de pureza 99%