Learn More
Bromuro de benciltrietilamonio, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Benzyl(triethyl)azanium bromide |
| CAS | 5197-95-5 |
| Fórmula molecular | C13 H22 N . Br |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22N.BrH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | bencil(trietil)azanio; bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 272.224 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.094 |