Learn More
Bromuro de benciltrietilamonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11472457
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11472457 500 g 500 g
11452457 25 g 25 g
11462457 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11472457 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14291.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5197-95-5 | C13H22BrN | 272.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5197-95-5
Fórmula molecular C13H22BrN
Peso molecular (g/mol) 272.23
Número MDL MFCD00011822
Clave InChI CHQVQXZFZHACQQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzyltriethylammonium bromide, n-benzyl-n,n-diethylethanaminium bromide, benzyl triethyl ammonium bromide, triethylbenzylammonium bromide, bteab, benzenemethanaminium, n,n,n-triethyl-, bromide, benzyltriethyl ammonium bromide, n-benzyl-n,n,n-triethylammoniumbromide, benzyltriethylazanium bromide, pubchem7797
PubChem CID 165294
Nombre IUPAC bencil(trietil)azanio; bromuro
SMILES [Br-].CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzyltriethylammonium bromide
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Beilstein 3739113
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.24
Porcentaje de pureza ≥98%