Learn More
Cloruro de benciltributilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyltributylammonium Chloride |
| CAS | 23616-79-7 |
| Fórmula molecular | C19H34ClN |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H34N.ClH/c1-4-7-15-20(16-8-5-2,17-9-6-3)18-19-13-11-10-12-14-19;/h10-14H,4-9,15-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | bencil(tributil)azanio; cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 311.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.238 |