Learn More
Bromuro de benciltributilamonio, TRC
Código de producto. 30337491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337491 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30337491 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB316188250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Benzyltributylammonium Bromide
CAS 25316-59-0
Fórmula molecular C19H34BrN
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H34N.BrH/c1-4-7-15-20(16-8-5-2,17-9-6-3)18-19-13-11-10-12-14-19;/h10-14H,4-9,15-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC bencil(tributil)azanio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 356.39
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.