Learn More
Bromuro de benciltributilamonio, TRC
Código de producto. 30337491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337491 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30337491 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB316188250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltributylammonium Bromide
CAS 25316-59-0
Fórmula molecular C19H34BrN
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H34N.BrH/c1-4-7-15-20(16-8-5-2,17-9-6-3)18-19-13-11-10-12-14-19;/h10-14H,4-9,15-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC bencil(tributil)azanio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 356.39