Learn More
Benzyltributylammonium bromide, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10272412 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10272412 5 g Glass bottle 5 g
10742841 250 g Glass bottle 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10272412 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 222890050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25316-59-0
Número MDL MFCD00011848
Clave InChI UDYGXWPMSJPFDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzyltributylammonium bromide, tributylbenzylammonium bromide, n-benzyl-n,n-dibutylbutan-1-aminium bromide, benzyl tributyl ammonium bromide, benzenemethanaminium, n,n,n-tributyl-, bromide, benzyltri-n-butylammonium bromide, benzyltributylazanium bromide, benzyl-tributyl-azanium, benzyltributylammoniumbromide, pubchem7801
PubChem CID 2724282
Nombre IUPAC bencil(tributil)azanio; bromuro
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CC1=CC=CC=C1.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltributylammonium bromide
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 168.0°C to 174.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C19H34BrN
Fórmula lineal C6H5CH2N[(CH2)3CH3]3Br
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 356.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.38
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyltributylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.