Learn More
Cloruro de benciltri-n-propilamonio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478779 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15478779 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00675.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5197-87-5 | C16H28ClN | 269.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltri-n-propylammonium chloride
CAS 5197-87-5
Punto de fusión ∽190°C (decomposition)
Fórmula molecular C16H28ClN
Fórmula lineal C6H5CH2N(CH2CH2CH3)3Cl
Número MDL MFCD00051869
Cantidad 10 g
Beilstein 4280671
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo benzyltripropylammonium chloride, n-benzyl-n,n-dipropylpropan-1-aminium chloride, benzyl tripropyl ammonium chloride, benzyltri-n-propylammonium chloride, benzyltripropylazanium chloride, benzyl tripropyl azanium chloride, acmc-20alov, c16h28n.cl, benzyl-tri-n-propylammonium chloride
Clave InChI YTRIOKYQEVFKGU-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CCC[N+](CCC)(CCC)CC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC cloruro de benciltripropilazanio
Peso molecular (g/mol) 269.86
PubChem CID 6097067
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.86
Porcentaje de pureza 96%