Learn More
Cloruro de benciltri-n-butilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494133 2500 g 2500 g
11474133 100 g 100 g
11484133 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494133 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10345.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23616-79-7 | C19H34ClN | 311.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23616-79-7
Fórmula molecular C19H34ClN
Peso molecular (g/mol) 311.94
Número MDL MFCD00011849
Clave InChI VJGNLOIQCWLBJR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzyltributylammonium chloride, n-benzyl-n,n-dibutylbutan-1-aminium chloride, benzyltri-n-butylammonium chloride, benzyl tributyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tributylbenzylammonium chloride, benzyltributylazanium chloride, benzyltributyl ammonium chloride, benzyl-tributyl-azanium, btbac
PubChem CID 159952
Nombre IUPAC bencil(tributil)azanio; cloruro
SMILES [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltri-n-butylammonium chloride
Punto de fusión 156°C to 162°C
Cantidad 2500 g
Beilstein 3776210
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.94
Porcentaje de pureza 98%