Learn More
Bromuro de benciltri-n-butilamonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416816 250 g 250 g
11374579 25 g 25 g
11406816 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23941.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 25316-59-0 | C19H34BrN | 356.392 g/mol
Benzyltri-n-butylammonium bromide will react with N-vinyl-phthalimide to produce N-trans-cinnamyl-phthalimide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de benciltri-n-butilamonio reaccionará con la N-vinil-ftalimida para producir N-trans-cinamil-ftalimida.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Almacenénese bajo gas inerte seco. Es higroscópico por naturaleza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25316-59-0
Fórmula molecular C19H34BrN
Peso molecular (g/mol) 356.392
Número MDL MFCD00011848
Clave InChI UDYGXWPMSJPFDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo benzyltributylammonium bromide, tributylbenzylammonium bromide, n-benzyl-n,n-dibutylbutan-1-aminium bromide, benzyl tributyl ammonium bromide, benzenemethanaminium, n,n,n-tributyl-, bromide, benzyltri-n-butylammonium bromide, benzyltributylazanium bromide, benzyl-tributyl-azanium, benzyltributylammoniumbromide, pubchem7801
PubChem CID 2724282
Nombre IUPAC bencil(tributil)azanio; bromuro
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CC1=CC=CC=C1.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyltri-n-butylammonium bromide
Punto de fusión ∼175°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Beilstein 3776294
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.4
Porcentaje de pureza 99%