Learn More
(Benciltio)acetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11346666 25 g 25 g
11336666 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03814.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10230-69-0 | Molecular Formula: C10H12OS | Molecular Weight: 180.265 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10230-69-0
Fórmula molecular C10H12OS
Peso molecular (g/mol) 180.265
Número MDL MFCD00026241
Clave InChI OIEDQMIEPJIRFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzylthio acetone, 1-benzylthio-2-propanone, benzylthio acetone, .alpha.-benzylthio acetone, 1-benzylsulfanyl propan-2-one, 1-phenylmethylthio acetone, 1-benzylsulfanyl acetone, benzylthio-2-propanone, acmc-20ap9q, alpha-benzylthio acetone
PubChem CID 82472
Nombre IUPAC 1-bencilsulfanilpropan-2-ona
SMILES CC(=O)CSCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Benzylthio)acetone
Densidad 1.09
Punto de ebullición 155°C to 156°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.558
Cantidad 25 g
Beilstein 1866268
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.27
Porcentaje de pureza 98%