Learn More
Ácido bencilfosfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10791715 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10791715 5 g Frasco de vidrio 5 g
10511544 1 g Frasco de vidrio 1 g
10258413 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10791715 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.05€
    79.65€ / 5 g
    Ahorro 13.40€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6881-57-8 | C7H7O3P | 170.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6881-57-8
Fórmula molecular C7H7O3P
Peso molecular (g/mol) 170.11
Número MDL MFCD00039519
Clave InChI OGBVRMYSNSKIEF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo benzyl-phosphonic acid, phosphonic acid, phenylmethyl, phenylmethylphosphonic acid, phosphonic acid, p-phenylmethyl, phenyl-methanephosphonic acid anion, acmc-1b2tf, phenylmethanephosphonic acid, alpha-toluenephosphonic acid, benzylphosphonic acid, bmk1-h2
PubChem CID 81312
Nombre IUPAC ácido bencilfosfónico
SMILES [O-]P([O-])(=O)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylphosphonic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 165.0°C to 166.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2P(O)(OH)2
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzylphosphonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.