Learn More
Bencilpenicilina potásica EP Impureza C (como sal sódica), Mikromol™
Descripción
Bencilpenicilina potásica EP Impureza C (como sal sódica)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxybenzylpenicillin Sodium Salt |
| CAS | 5985-13-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Hydroxybenzylpenicillin Sodium Salt |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C16 H17 N2 O5 S . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzylpenicillin Potassium Imp. C (EP), Benzylpenicillin Imp. C (EP), Benzylpenicillin Potassium Imp. C (EP) as Sodium Salt, (2S,5R,6R)-6-[[(4-Hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Sodium Salt, 4-Hydroxybenzylpenicillin Sodium Salt, Benzylpenicillin Benzathine Impurity G as Sodium Salt, Benzylpenicillin Potassium Impurity C as Sodium Salt, Benzylpenicillin Procaine Impurity F as Sodium Salt, Benzylpenicillin Impurity C as Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N2O5S.Na/c1-16(2)12(15(22)23)18-13(21)11(14(18)24-16)17-10(20)7-8-3-5-9(19)6-4-8;/h3-6,11-12,14,19H,7H2,1-2H3,(H,17,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1 |
| SMILES | [Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;(2S,5R,6R)-6-[[2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato |
| Mostrar más |