Learn More
Bencilpenicilina Benzatina, Mikromol™
Código de producto. 17982636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
17982636 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17982636 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0513.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Bencilpenicilina Benzatina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzathine benzylpenicillin
CAS 1538-09-6
Nombres de analitos o componentes Benzathine benzylpenicillin
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C16 H20 N2 . 2 C16 H18 N2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]- (2S,5R,6R)-, compd. with N1,N2-bis(phenylmethyl)-1,2-ethanediamine (2:1), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-, compd. with N,N'-dibenzylethylenediamine (2:1) (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]- (2S,5R,6R)-, compd. with N,N'-bis(phenylmethyl)-1,2-ethanediamine (2:1) (9CI), Penicillin G, N,N'-dibenzylethylenediamine salt (6CI), 1,2-Ethanediamine, N,N'-bis(phenylmethyl)-, bis[(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate] (9CI), Ethylenediamine, N,N'-dibenzyl-, bis[3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate] (8CI), Beacillin, Benepen, Benzacillin, Benzapen, Benzathine benzylpenicillin, Benzathine penicillin, Benzathine penicillin G, Benzethacil, Benzylpenicillin N,N'-dibenzylethylenediamine salt, Benzylpenicillin benzathine, Benzylpenicillin dibenzylethylenediamine salt, Bica-penicillin, Bicillin, Bicillin 1, Bicillin G, Bicillin I, Bicillin L-A, Cepacilina, Cillenta, Debecillin, Debecylina, Diamine penicillin, Dibencil, Dibencillin, Dibenzylethylenediamine dipenicillin G, Duropenin, Ethylenediamine, N,N'-dibenzyl-, compd. with penicillin G (1:2), Extencilline, Extenicilline, Lentopenil, Longacilina, Longicil, Megacillin suspension, Moldamin, N,N'-Dibenzylethylenediamine bis[benzyl penicillin], N,N'-Dibenzylethylenediamine salt of benzylpenicillin, Neolin, Pen-Di-Ben, Penadur, Pendepon, Penditan, Penduran, Penicillin G, compd. with N,N'-dibenzylethylenediamine (2:1), Penicom 12, Penidural, Penidure, Permapen, Strepdipen-Suspension, Tardocillin, Vicin, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]- [2S-(2alpha,5alpha,6beta)]-, compd. with N,N'-bis(phenylmethyl)-1,2-ethanediamine (2:1), 1,2-Ethanediamine, N,N'-bis(phenylmethyl)-, bis[[2S-(2alpha,5alpha,6beta)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate]
Fórmula InChI InChI=1S/2C16H18N2O4S.C16H20N2/c2*1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16/h2*3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);1-10,17-18H,11-14H2/t2*11-,12+,14-;/m11./s1
SMILES CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O.CC4(C)S[C@@H]5[C@H](NC(=O)Cc6ccccc6)C(=O)N5[C@H]4C(=O)O.C(CNCc7ccccc7)NCc8ccccc8
Nombre IUPAC N,N'-dibenciletano-1,2-diamina; ácido (2S,5R,6R)-3,3-dimetil-7-oxo-6-[(2-fenilacetil)amino]-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 909.12
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 908.3601 g/mol