Learn More
Bencilpenicilina 1000 μg/ml en acetonitrilo:agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30308873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30308873 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30308873 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10572880WL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylpenicillin
CAS 61-33-6
Nombres de analitos o componentes Benzylpenicillin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C16 H18 N2 O4 S
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]- (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)- (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]- (2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]- [2S-(2α,5α,6β)]-, Penicillin G (6CI), (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-6-(2-(phenylacetylamino)-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, (5R,6R)-Benzylpenicillin, Allpen, Benzyl-6-aminopenicillinic acid, Benzylpenicillin, Benzylpenicillin G, Benzylpenicillinic acid, Cilloral, Cilopen, Crysticillin 300 AS, Dropcillin, Free benzylpenicillin, Free penicillin G, Free penicillin II, Gelacillin, Liquacillin, NSC 193396, Penicillin, Penicillin, (phenylmethyl)-, Penicillinic acid, (phenylmethyl)-, Pharmacillin, Phenylacetamidopenicillanic acid, Phenylacetyl-6-aminopenicillanic acid, Pradupen, Specilline G, Ursopen
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18N2O4S/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t11-,12+,14-/m1/s1
SMILES CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R,6R)-3,3-dimetil-7-oxo-6-[(2-fenilacetil)amino]-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Peso molecular (g/mol) 334.39
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.0987 g/mol