Learn More
Éster trimetílico de (+/-)-benciloxicarbonil-alfa-fosfonoglicina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450697 5 g 5 g
11440697 1 g 1 g
11460697 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22506.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88568-95-0 | C13H18NO7P | 331.261 g/mol
(±)-Z-α-Phosphonoglycine trimethyl ester is the starting material for the synthesis of (Z)-dehydroamino acids by Wittig-Horner reaction with aldehydes, the dehydroamino acids can be stereo selectively reduced to amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster trimetílico de (±)-Z-α-fosfonoglicina es el material de partida para la síntesis de (Z)-dehidroaminoácidos por la reacción de Wittig-Horner con aldehídos; los dehidroaminoácidos pueden reducirse estéreoselectivamente a aminoácidos.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88568-95-0
Fórmula molecular C13H18NO7P
Peso molecular (g/mol) 331.261
Número MDL MFCD00043304
Clave InChI GSYSFVSGPABNNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-benzyloxy carbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, +/--benzyloxycarbonyl-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-cbz-2-phosphonoglycine trimethyl ester, n-benzyloxy carbonyl, +/--cbz-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-dimethoxyphosphoryl-acetate, +/--n-cbz-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, z-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, cbz-alpha-phosphono-dl-glycine trimethyl ester
PubChem CID 2734718
Nombre IUPAC metil 2-dimetoxifosforil-2(fenilmetoxicarbonilamino)acetato
SMILES COC(=O)C(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)P(=O)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Benzyloxycarbonyl-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester
Punto de fusión 76°C to 80°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.27
Porcentaje de pureza 97%