Learn More
Cloruro de benciloxiacetilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11975081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11975081 5 g 5 g
11915091 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11975081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437230050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 19810-31-2 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19810-31-2
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.62
Clave InChI QISAUDWTBBNJIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyloxyacetyl chloride, 2-benzyloxy acetyl chloride, benzyloxy acetyl chloride, benzyloxyacetylchloride, benzyloxy-acetyl chloride, benzyloxyacetic acid chloride, acetyl chloride, phenylmethoxy, acetyl chloride, benzyloxy, alpha-benzyloxy acetyl chloride, bnoch2cocl
PubChem CID 177085
Nombre IUPAC cloruro de 2-fenilmetoxiacetilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC(=O)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 105°C to 107°C (5.0 Torr)
Nombre del producto químico o material Benzyloxyacetyl chloride
Color Blanco
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo o cristales
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. as methyl ester (GC)
Temperatura de inflamación >110°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza 95%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.189
Densidad 1.1890g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyloxyacetyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.