Learn More
Cloruro de benciloxiacetilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353476 5 g 5 g
11343476 1 g 1 g
11363476 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11353476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14337.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19810-31-2 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
Benzyloxyacetyl chloride is a reagent used to construct substituted 2-azetidinones for further elaboration into annulated β-lactams. It is a commonly employed reagent for asymmetric synthesis of β-lactams. It is also used in preparation of (S)-3-(methylamino)-3-((R)-pyrrolidin-3-yl)propanenitrile, key intermediate in the preparation of fluoroquinolone antibiotic for respiratory tract infections, non-racemic helicene and β-lactams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de benciloxiacetilo es un reactivo utilizado para construir 2-azetidinonas sustituidas para su posterior elaboración en β-lactamas anuladas. Es un reactivo utilizado comúnmente para la síntesis asimétrica de β-lactamas. También se utiliza en la preparación de (S)-3-(metilamino)-3-((R)-pirrolidin-3-il)propanonitrilo, intermedio clave en la preparación de antibióticos de fluoroquinolona para infecciones del tracto respiratorio, heliceno no racémico y β-lactamas.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Es sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2-8 °C. Almacenar bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19810-31-2
Fórmula molecular C9H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 184.619
Número MDL MFCD00010768
Clave InChI QISAUDWTBBNJIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyloxyacetyl chloride, 2-benzyloxy acetyl chloride, benzyloxy acetyl chloride, benzyloxyacetylchloride, benzyloxy-acetyl chloride, benzyloxyacetic acid chloride, acetyl chloride, phenylmethoxy, acetyl chloride, benzyloxy, alpha-benzyloxy acetyl chloride, bnoch2cocl
PubChem CID 177085
Nombre IUPAC cloruro de 2-fenilmetoxiacetilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyloxyacetyl chloride
Densidad 1.189
Punto de ebullición 84°C to 87°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal C6H5CH2OCH2COCl
Índice de refracción 1.523
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1947363
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.62
Porcentaje de pureza 95%