Learn More
Ácido benciloxiacético, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15460838 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15460838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54581.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un compuesto para uso en investigación de proteómica. Puede usarse para la siguiente síntesis mezcla de anhídrido pivalico benciloxiacético, glicolatos quirales, 1,2:4,5-di-O-isopropiliden-β-D-fructopiran-3-il benciloxiacetato, vía esterífico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyloxyacetic acid
CAS 30379-55-6
Densidad 1.162
Punto de ebullición 137°C to 139°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Fórmula molecular C9H10O3
Fórmula lineal C6H5CH2OCH2COOH
Índice de refracción 1.526
Número MDL MFCD00274211
Cantidad 5 g
Sinónimo benzyloxyacetic acid, 2-benzyloxy acetic acid, benzyloxy acetic acid, acetic acid, phenylmethoxy, phenylmethoxyaceticacid, 2-phenylmethoxy acetic acid, benzyloxy-acetic acid, 2-benzyloxyacetic acid, acetic acid, 2-phenylmethoxy
Clave InChI GRZHHTYDZVRPIC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)COCC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC ácido 2-fenilmetoxiacético
Peso molecular (g/mol) 166.18
PubChem CID 290301
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.17
Porcentaje de pureza 95%