Learn More
Ácido benciloxiacético, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10727475 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10727475 1 g 1 g
10535324 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10727475 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427080010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 30379-55-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30379-55-6
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00274211
Clave InChI GRZHHTYDZVRPIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyloxyacetic acid, 2-benzyloxy acetic acid, benzyloxy acetic acid, acetic acid, phenylmethoxy, phenylmethoxyaceticacid, 2-phenylmethoxy acetic acid, benzyloxy-acetic acid, 2-benzyloxyacetic acid, acetic acid, 2-phenylmethoxy
PubChem CID 290301
Nombre IUPAC ácido 2-fenilmetoxiacético
SMILES OC(=O)COCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyloxyacetic acid
Densidad 1.1620g/mL
Punto de ebullición 137°C to 139°C (0.6 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2OCH2COOH
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.162
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 95%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyloxyacetic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.