Learn More
Acetal de dietilo benciloxiacetaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421808 250 g 250 g
11401808 10 g 10 g
11411808 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14474.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42783-78-8 | C13H20O3 | 224.3 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42783-78-8
Fórmula molecular C13H20O3
Peso molecular (g/mol) 224.3
Número MDL MFCD00051786
Clave InChI VTYTZCJKJNWMGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-diethoxyethoxy methyl benzene, benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal, benzene, 2,2-diethoxyethoxy methyl, acmc-20alp5, 1,1-diethoxy-2-benzyloxy ethane, 2,2-diethoxy-ethoxymethyl-benzene, 2,2-diethoxy-1-phenylmethoxy ethane, 2-benzyloxy acetaldehyde diethyl acetal
PubChem CID 4321487
Nombre IUPAC 2,2-dietoxietoximetilbenceno
SMILES CCOC(COCC1=CC=CC=C1)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal
Densidad 0.987
Punto de ebullición 99°C to 100°C (0.6 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.479
Cantidad 250 g
Beilstein 3278795
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.3
Porcentaje de pureza 98%