Learn More
Benciloxiacetaldehído, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10641875 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10641875 1 g 1 g
10071772 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10641875 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376070010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60656-87-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60656-87-3
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00191779
Clave InChI NFNOAHXEQXMCGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzyloxy acetaldehyde, benzyloxyacetaldehyde, benzyloxy acetaldehyde, phenylmethoxy acetaldehyde, acetaldehyde, phenylmethoxy, acetaldehyde,2-phenylmethoxy, acmc-20ahpl, benzyloxy-acetaldehyde, 2-phenylmethoxyethanal
PubChem CID 108989
SMILES O=CCOCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyloxyacetaldehyde
Densidad 1.0690g/mL
Punto de ebullición 118°C to 120°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2OCH2CHO
Cantidad 1 g
Beilstein 06,III,1476
Gravedad específica 1.069
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Nombre IUPAC 2-fenilmetoxiacetaldehído
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 95%