Learn More
(benciloxi)(metil)amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Benzyloxy)(methyl)amine |
| CAS | 22513-22-0 |
| Fórmula molecular | C8H11NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-(Phenylmethoxy)methanamine, (Benzyloxy)(methyl)amine, N-Benzyloxy-N-methylamine, N-Methyl-O-benzylhydroxylamine, O-Benzyl-N-methylhydroxylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO/c1-9-10-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3 |
| SMILES | CNOCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-fenilmetoximetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 137.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.0841 |